Få mere at vide
SB 202190, TRC
Artikelnummer. 30427290
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30427290 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30427290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS154495250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
CAS 152121-30-7
Molekylær formel C20H14FN3O
Mængde 250 mg
Synonym SB 202190, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
InChI formel InChI=1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
SMIL Oc1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
IUPAC navn 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-pyridin-4-yl-1H-imidazol-2-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 331.34
Formel vægt 331.1121