missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Sazetidine A dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18045052
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045052 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18045052 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2736/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

α4β2 receptor ligand; may act as an agonist or a desensitizer

Subtype-selective α4β2 nicotinic acetylcholine receptor ligand (Ki values are 0.26 and 54 nM at α4β2 and α3β4 receptors respectively). May act as a silent desensitizer or as an agonist, depending on subunit stoichiometry (EC50 = 1.1 nM for nAChR-stimulated dopamine release). Exhibits analgesic activity in vivo and significantly reduces nicotine self-administration in an experimental rat model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sazetidine A dihydrochloride
CAS 2455450-63-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H22Cl2N2O2
Formel vægt 333.25
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 333.25
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.