Få mere at vide
Saxagliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saxagliptin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 315.1947 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |