Få mere at vide
Saxagliptin
Artikelnummer. 15723467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15723467 250 mg 250mg
15713467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15723467 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462182500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 361442-04-8
Molekylær formel C18H25N3O2
Molekylvægt (g/mol) 315.42
MDL nummer MFCD12756398
InChI nøgle QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Synonym saxagliptin
PubChem CID 129317852
IUPAC navn (1R,5R)-2-[2-amino-2-[(7R)-3-hydroxy-1-adamantyl]acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril
SMIL NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saxagliptin
Smeltepunkt 107,0 °C til 110,0 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i dmso, methanol
Formel vægt 315.41