missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saxagliptin O-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30413919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413919 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1435105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Saxagliptin O-beta-D-glucuronide
CAS 1155849-58-3
Molekylær formel C24H33N3O8
Mængde 5 mg
Synonym (2S,3S,5R,6S)-6-(((1R,3S,5R,7S)-3-((S)-1-Amino-2-((1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)-2-oxoethyl)adamantan-1-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H33N3O8/c25-8-13-2-12-3-14(12)27(13)20(31)19(26)23-4-10-1-11(5-23)7-24(6-10,9-23)35-22-17(30)15(28)16(29)18(34-22)21(32)33/h10-19,22,28-30H,1-7,9,26H2,(H,32,33)/t10-,11+,12-,13+,14+,15?,16-,17+,18-,19-,22-,23+,24-/m1/s1
SMIL N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)[C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@](C5)(C3)O[C@H]6O[C@H]([C@H](O)C(O)[C@@H]6O)C(=O)O)C4
IUPAC navn (2R,3R,5S,6R)-6-[[(5R,7S)-3-[(1S)-1-amino-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]-2-oxoethyl]-1-adamantyl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 491.53
Formel vægt 491.2268
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.