Få mere at vide
Saxagliptin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931026
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17931026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17931026 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Saxagliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Analyt- eller komponentnavne Saxagliptin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H25 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, BMS 477118, BMS 477118-11, Onglyza, Saxagliptin
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1
SMIL N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
IUPAC navn (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 315.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 315,1947 g/mol