missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saxagliptin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Saxagliptin Hydrochloride |
| CAS | 709031-78-7 |
| Molekylær formel | C18 H25 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile','2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-','hydrochloride (1:1)','(1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile','2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-','monohydrochloride','(1S,3S,5S)- (9CI), Saxagliptin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O2.ClH/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4 |
| IUPAC navn | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.87 |
| Formel vægt | 351.1714 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?