Få mere at vide
Saxagliptin Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17953136
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17953136 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17953136 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Saxagliptin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saxagliptin Hydrochloride
CAS 709031-78-7
Analyt- eller komponentnavne Saxagliptin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H25 N3 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), Saxagliptin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O2.ClH/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
SMIL Cl.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
IUPAC navn (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 351.87
Mængde 100 mg
Formel vægt 351.1714 g/mol