Få mere at vide
Saxagliptin Hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Saxagliptin Hydrate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1 |
| Formel vægt | 333.2052 |