Få mere at vide
Savolitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Savolitinib |
| CAS | 1313725-88-0 |
| Molekylær formel | C17H15N9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Volitinib, 1-[(1S)-1-Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylethyl]-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyrazine, AZD 6094, HM 5016504, HMPL 504 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N9/c1-11(12-3-4-15-18-5-6-25(15)10-12)26-17-16(22-23-26)19-8-14(21-17)13-7-20-24(2)9-13/h3-11H,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](c1ccc2nccn2c1)n3nnc4ncc(nc34)c5cnn(C)c5 |
| IUPAC navn | 3-[(1S)-1-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylethyl]-5-(1-methylpyrazol-4-yl)triazolo[4,5-b]pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.36 |
| Formel vægt | 345.145 |