Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til storkapacitetskoncentratorer
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
SpeedVac Rotorer til storkapacitetskoncentratorer til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
- Let at bruge
- Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
- Kræver intet ekstra tilbehør
- Passer direkte ind i din koncentrator
Specifications
Specifications
| Oversigt | Hætteglas: 192 (1 dram 15 x 45 mm, 4 ml), modeller med stor kapacitet |
| Type | Rotor |
| Til brug med (udstyr) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (kræver RAD200) |
| Holder | 192 Hætteglas |
| Model- | RH192-15 |
| Rotor system | Traditionel |