Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til storkapacitetskoncentratorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
1,5 ml mikrorør, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm glas- og plastikrør
12 dybbrøndsplader
192 Hætteglas
30 15 mL koniske centrifugerør
52 15 ml konisk
8 mikrobrøndsplader
Kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
SpeedVac Rotorer til storkapacitetskoncentratorer til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
- Let at bruge
- Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
- Kræver intet ekstra tilbehør
- Passer direkte ind i din koncentrator
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Centrifugerør: 30 x 15L koniske, modeller med stor kapacitet |
| Type | Rotor |
| Til brug med (udstyr) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (kræver RAD200) |
| Holder | 30 15 mL koniske centrifugerør |
| Model- | RH60-17-100 |
| Rotor system | Traditionel |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |