Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til storkapacitetskoncentratorer
Artikelnummer. 11758629 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
1,5 ml mikrorør, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm glas- og plastikrør
12 dybbrøndsplader
192 Hætteglas
30 15 mL koniske centrifugerør
52 15 ml konisk
8 mikrobrøndsplader
Kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11758629
Brand: Thermo Scientific™ RH5215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SpeedVac Rotorer til storkapacitetskoncentratorer til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
  • Let at bruge
  • Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
  • Kræver intet ekstra tilbehør
  • Passer direkte ind i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Centrifugerør: 52 x 15L koniske, modeller med stor kapacitet
Type Rotor
Til brug med (udstyr) SPD210, SPD2030, SPD300DDA (kræver RAD200)
Holder 52 15 ml konisk
Model- RH52-15
Rotor system Traditionel
Volumen (metrisk) 15 mL