Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til storkapacitetskoncentratorer
Artikelnummer. 11758559 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
1,5 ml mikrorør, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm glas- og plastikrør
12 dybbrøndsplader
192 Hætteglas
30 15 mL koniske centrifugerør
52 15 ml konisk
8 mikrobrøndsplader
Kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11758559
Brand: Thermo Scientific™ RH20012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SpeedVac Rotorer til storkapacitetskoncentratorer til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
  • Let at bruge
  • Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
  • Kræver intet ekstra tilbehør
  • Passer direkte ind i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikrorør: 200 x 1,5 ml; Glas- og plastikrør: 200 (12 x 75 mm), modeller med stor kapacitet
Materiale Glas (rør), plastik (rør)
Type Rotor
Til brug med (udstyr) SPD210, SPD2030, SPD300DDA (Kræver RAD200)
Holder 1,5 ml mikrorør, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm glas- og plastikrør
Model- RH200-12
Rotor system Traditionel