Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ vakuumkoncentratorer til organisk kemi og lægemiddelopdagelse
Artikelnummer. p-7115394 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Akryl med høj kapacitet
SPD210P1 230-sæt
SPD210P2 230-sæt
Oversigt:
SpeedVac SPD210 P1 vakuumkoncentrator-sæt
SpeedVac SPD210 P2 vakuumkoncentrator-sæt
SpeedVac SPD210 vakuumkoncentrator
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15906181
Brand: Thermo Scientific™ SPD210230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør HPLC-fraktioner og omvendt-fase SPE-elueringsapplikationer med disse SPD210-vakuumkoncentratorer med stor kapacitet og kits, som indeholder alle nødvendige komponenter under ét modelnummer.
Optimer fordampningen med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ koncentratorer med høj kapacitet. Med tre opvarmningsniveauer er disse koncentratorer ideelle til vandige og organiske opløsningsmidler. Udfør applikationer med HPLC-fraktioner og SPE-eluenter i omvendt fase med Thermo Scientific ™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™-sæt, som er nemme at bruge og indeholder alle nødvendige komponenter under ét modelnummer.
Funktioner:
  • Stort udvalg af rotorer, der passer til mange forskellige reagensglasstørrelser og -typer
  • Intuitivt digitalt programdisplay med tre forudindstillede programmer, som kan ændres og gemmes for at indstille varme, driftstid og temperatur
  • Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
  • PTFE-belagt kammer giver langvarig holdbarhed mod skrappe opløsningsmidler
  • Automatisk udluftningsventil giver automatisk vakuum i begyndelsen af en kørsel og udlufter kammeret til atmosfærisk tryk i slutningen af en kørsel
SPD210P1-sæt indeholder:
  • SpeedVac™ SPD210 koncentrator med høj kapacitet
  • -104 dampfældeflaske
  • Vakuumpumpe
  • 200x 1,5 ml rotor
  • Digital vakuummåler
  • Universal slangepakke
  • Kemisk fælde
  • Engangspatron
  • Kondensationskolbe af glas
  • CryoCool™ varmeoverførselsvæske (1 l)
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
  • Acetonitril
  • Metanol
  • Ethanol
  • Vand
Typiske anvendelser:
  • HPLC-fraktioner med vand/0,1 % trifluoreddikesyre
  • SPE med omvendt fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Type Akryl med høj kapacitet
Kammermateriale PTFE-belagt
Oversigt SpeedVac SPD210 vakuumkoncentrator
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A