Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ vakuumkoncentratorer til organisk kemi og lægemiddelopdagelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer fordampningen med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ koncentratorer med høj kapacitet. Med tre opvarmningsniveauer er disse koncentratorer ideelle til vandige og organiske opløsningsmidler. Udfør applikationer med HPLC-fraktioner og SPE-eluenter i omvendt fase med Thermo Scientific ™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™-sæt, som er nemme at bruge og indeholder alle nødvendige komponenter under ét modelnummer.
Funktioner:
- Stort udvalg af rotorer, der passer til mange forskellige reagensglasstørrelser og -typer
- Intuitivt digitalt programdisplay med tre forudindstillede programmer, som kan ændres og gemmes for at indstille varme, driftstid og temperatur
- Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
- PTFE-belagt kammer giver langvarig holdbarhed mod skrappe opløsningsmidler
- Automatisk udluftningsventil giver automatisk vakuum i begyndelsen af en kørsel og udlufter kammeret til atmosfærisk tryk i slutningen af en kørsel
SPD210P1-sæt indeholder:
- SpeedVac™ SPD210 koncentrator med høj kapacitet
- -104 dampfældeflaske
- Vakuumpumpe
- 200x 1,5 ml rotor
- Digital vakuummåler
- Universal slangepakke
- Kemisk fælde
- Engangspatron
- Kondensationskolbe af glas
- CryoCool™ varmeoverførselsvæske (1 l)
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
- Acetonitril
- Metanol
- Ethanol
- Vand
Typiske anvendelser:
- HPLC-fraktioner med vand/0,1 % trifluoreddikesyre
- SPE med omvendt fase
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer | UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke |
| Type | SPD210P1 230-sæt |
| Oversigt | SpeedVac SPD210 P1 vakuumkoncentrator-sæt |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
Sikkerhed og håndtering
- Modular SPD210P1 Savant Speed Vac kit, 230V/50Hz
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: octamethyltrisiloxane