Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac Universal Vakuum Systemer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Håndter og genvind opløsningsmidler sikkert med denne enkelt integrerede enhed, som kombinerer en oliefri vakuumkilde og nedkølet dampfælde.
Håndter og genvind opløsningsmidler sikkert med Savant™ SpeedVac™ Universelle vakuumsystemer, udstyret med en letanvendelig kondensationskolbe af glas med bred mund. Denne enkelt integrerede enhed kombinerer en oliefri vakuumkilde og nedkølet dampfælde og kan forbindes til enhver af koncentratorerne for at give en komplet SpeedVac system
Oversigt
UVS450 og UVS400A
- Lille fodaftryk
- Lav vedligeholdelse, oliefrit og korrosionsbestandigt Universal Vacuum System
- Kondensationskolbe i glas med bred mund og selvtættende låg
- Ettrins kølesystem
- Effektiv drift med alle SpeedVac™ koncentratorer og andet vakuumafhængigt udstyr
- Valgfri postfælde (model nr. ANT100) kan tilføjes for at neutralisere ammoniak eller syre
- Kemisk fælde (model nr. DTK120R) kan tilsættes for at absorbere flygtig radioaktivitet og restdamp
- Maks. vakuum< 10 torr (13,3 mbar)
- Oliefri ETFE membranpumpe
- 36 liter/minut forskydning på 60Hz; 30 liter/minut på 50Hz modeller
- UVS450A inkluderer også VaporNet™ teknologi. Dette repræsenterer en ventil i vakuumledningen og en
- styrekredsløb for den ventil. Modulering af denne ventil får molekyler til at forblive i kuldefælden i længere tid, end der ville blive opnået ved et konstant vakuum. Alle standardfunktionerne udover:
UVS850DDA
- Tre-trins højeffektiv oliefri pumpe
- Maks. Vakuum:< 0,6 torr
- 36 liter/minut ved 60Hz; 20 liter/minut på 50Hz modeller
- PTFE-rør og dampvej
- Postfælde Ammoniak Neutralizing Trap (ANT100) inkluderet
- Indeholder VaporNet™ teknologi. Dette repræsenterer en ventil i vakuumledningen og et styrekredsløb for den ventil. Modulering af denne ventil får molekyler til at forblive i kuldefælden i længere tid, end der ville blive opnået ved et konstant vakuum. Scientific™ CryoCool™ varmeoverførselsvæske (SCC1). Denne skal bestilles til brug med alle kølede kuldefælder (RVT) og Universal Vacuum Source (UVS).
Kræver
CryoCool™ varmeoverførselsvæske (SCC1). Denne skal bestilles til brug med alle kølede kuldefælder (RVT) og Universal Vacuum Source (UVS).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke |
| Oversigt | Universal Vakuum System UVS450A med VaporNet™ teknologi |
| Type | Universal Vakuum System |
| Til brug med (udstyr) | Alle kølede kolde fælder (RVT) og Universal Vakuum Kilde (UVS) |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |