Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuumkoncentrator med stor kapacitet og sæt
Artikelnummer. 15966181 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit - Ingen rotor
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Elektriske krav Pakningsstørrelse
15966181 SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15936181 SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15946181 SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit - Ingen rotor 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15956181 SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15966181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SPD300P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500915.00 DKK
    478993.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 21921.33 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
  • Til stærke syrer og baser brugt i kombinatorisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Oversigt SpeedVac SPD300DDA Vacuum Concentrator Kit
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A