Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-vakuumkoncentrator og sæt
Artikelnummer. 15946171
Skift visning
Inkluderer:
Kit til standardfordampning
Kit til standardfordampning inklusive lyofilisering
Vakuumkoncentrator
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Elektriske krav Pakningsstørrelse
15946171 Kit til standardfordampning inklusive lyofilisering 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15926171 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15936171 Kit til standardfordampning 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15946171 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SPD120P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230950.00 DKK
    220844.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 10105.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Anskaf de nødvendige komponenter til molekylærbiologiske anvendelser med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120-vakuumkoncentrator og sæt.
Disse modulopbyggede vakuumkoncentratorer giver fleksibilitet til din arbejdsplads. De er ideelle til fordampning af ikke-aggressive organiske stoffer. Vælg mellem et af 2 tilgængelige sæt: SPD120P1 SpeedVac-sæt til standardfordampning eller SPD120 P2 SpeedVac™-sæt til lyofilisering. Alle SpeedVac-sæt indeholder alle de nødvendige komponenter under ét modelnummer.
Oversigt
Pladsbesparende design:
  • Automatisk udluftningsventil til uovervåget start/stop
  • Digital visning af parametre for let, reproducerbart valg
  • Tre brugerdefinerede programmer, der kan ændres og gemmes
  • Uafhængige timere til både varme og kørsel og hørbar alarm, når kørslen er afsluttet
  • PTFE-belagt kammer for overlegen kemikalieresistens og nem rengøring
  • Match med en passende kuldefælde, vakuumpumpe eller kemikaliefælde for et komplet koncentrations-/tørresystem
Produktfunktioner:
  • Grundlæggende molekylærbiologiske applikationer med øget mikropladekapacitet
  • Enkel visning og programmering
  • Seks programmer tilgængelige
  • Forbedret fordampningsmodel, organisk kompatibel
  • Strålende glasdæksel for at fremskynde fordampningen og reducere tørretiden
  • Vakuumslutpunktstilstand afslutter kørslen, når forudindstillet vakuumniveau er nået
  • Digital visning af vakuum, temperatur og tidssektion
  • Låst låg og indikator for låglås sikrer brugerens sikkerhed under drift
SpeedVac SPD120 P1-sættet inkluderer:
  • SpeedVac-koncentrator
  • Universal vakuumsystem (UVS450) inklusive en oliefri vakuumpumpe og en -50°C dampfældeflaske
  • Kondensationskolbe af glas (GCF400)
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Slangepakke med 12 stykker’ tykvægget vakuumslange, skærer, klemmer og fittings, BV130 manuel udluftningsventil og instruktioner
  • CryoCool varmeoverførselsvæske (1 l)
SpeedVac SPD120 P2-sættet inkluderer:
  • SpeedVac-koncentrator, grundlæggende molekylærbiologi
  • -105º°C, ultra-lav temperatur dampfældeflaske
  • VPL120-højvakuumpumpe
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Universal slangepakke (TFK100)
  • Digital vakuummåler
  • Kemikaliefældesæt til brug med engangspatron
  • Engangspatron med farveindikator til at opfange syrer og vanddamp
  • Kondensationskolbe af glas
  • Smøreolie til vakuumpumpe
  • CryoCool™ varmeoverførselsvæske (1 l)
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler
  • Acetonitril
  • Ethanol
  • Isopropanol
  • Metanol
  • Vand
  • Acetonitril og vand
  • Ethanol og vand
  • Methanol og vand
  • Ammoniumhydroxid
Typiske anvendelser:
  • Tørring af biomolekyler i HPLC-fraktioner
  • Fordampning af opløsningsmidler til oprensning
  • Tørring af ekstrakter af naturlige produkter i lægemiddelassays
  • Lyofilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Inkluderer Kit til standardfordampning inklusive lyofilisering
Oversigt SpeedVac SPD120-vakuumkoncentratorsæt
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Modular SPD120P2 Savant Speed Vac kit, medium capa
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethyltrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Dodecamethylpentasiloxane,Decamethyltetrasilox