Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Artikelnummer. p-4529004 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
100 (6 x 50mm) Tubes
100 (8 x 29 mm) Tubes
12 hætteglas
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 hætteglas
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- og plastikrør
4 100 ml pæreformet kolbe
40 glas- og plastikrør
40 mikrorør
6 50 ml konisk
60 hætteglas
64 mikrorør
72 Glas- og plastikrør
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Tubes
Centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11758609
Brand: Thermo Scientific™ RH1006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en af disse rotorer for at passe til typen af prøvevolumen og forskellige prøveformater til din specifikke anvendelse. Vælg mellem forskellige størrelser af rør, kolber, mircrowell plader.
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
  • Let at bruge
  • Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
  • Kræver intet ekstra tilbehør
  • Passer direkte ind i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Glas- og plastikrør: 100 (6 x 50 mm), modeller med medium kapacitet
Materiale Glas (rør), plastik (rør)
Type Rotor
Til brug med (udstyr) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Holder 100 (6 x 50mm) Tubes
Model- RH100-6
Rotor system Traditionel
Dimensioner (L x B) 6 x 50 mm