Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Artikelnummer. 11949426 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
10 Centrifugerør
100 (6 x 50mm) rør
100 (8 x 29 mm) rør
12 hætteglas
12 scintillationsflasker
24 hætteglas
32 Rør
4 x 100 ml pæreformede kolber
40 Rør
40 mikrorør
6 x 50 ml koniske rør
60 hætteglas
64 mikrorør
72 Rør
8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rør
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rør
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11949426 100 (8 x 29 mm) rør Hver
11758609 100 (6 x 50mm) rør Hver
11738629 10 Centrifugerør Hver
11798539 12 hætteglas Hver
11768609 12 scintillationsflasker Hver
11796427 24 hætteglas Hver
11798589 24 hætteglas Hver
11768659 32 Rør Hver
11748539 40 mikrorør Hver
11738539 40 Rør Hver
11738619 4 x 100 ml pæreformede kolber Hver
11708549 60 hætteglas Hver
11718549 64 mikrorør Hver
11728629 6 x 50 ml koniske rør Hver
11788629 72 Rør Hver
11758589 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rør Hver
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11949426 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. RH1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9325.00 DKK
    8729.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 595.68 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Vælg mellem en af disse rotorer for at passe til typen af prøvevolumen og forskellige prøveformater til din specifikke anvendelse. Vælg mellem forskellige størrelser af rør, kolber, mircrowell plader.
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
  • Let at bruge
  • Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
  • Kræver intet ekstra tilbehør
  • Passer direkte ind i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Glas- og plastikrør: 100 (8 x 29 mm), modeller med medium kapacitet
Materiale Glas (rør), plastik (rør)
Type Rotor
Til brug med (udstyr) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Holder 100 (8 x 29 mm) rør
Model- RH100-8
Rotor system Traditionel
Dimensioner (L x B) 8 x 29 mm