Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
100 (6 x 50mm) Tubes
100 (8 x 29 mm) Tubes
12 hætteglas
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 hætteglas
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- og plastikrør
4 100 ml pæreformet kolbe
40 glas- og plastikrør
40 mikrorør
6 50 ml konisk
60 hætteglas
64 mikrorør
72 Glas- og plastikrør
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Tubes
Centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
- Let at bruge
- Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
- Kræver intet ekstra tilbehør
- Passer direkte ind i din koncentrator
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Glas- og plastikrør: 32 (13 x 100 mm), modeller med medium kapacitet |
| Materiale | Glas (rør), plastik (rør) |
| Type | Rotor |
| Til brug med (udstyr) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Holder | 32 Glas- og plastikrør |
| Model- | RH32-13 |
| Rotor system | Traditionel |
| Dimensioner (L x B) | 13 x 100 mm |