Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
- Let at bruge
- Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
- Kræver intet ekstra tilbehør
- Passer direkte ind i din koncentrator
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hætteglas: 12 (28 x 60 mm) scintillation |
| Type | Rotor |
| Til brug med (udstyr) | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
| Holder | 28 x 60 mm scintillation |
| Model- | RH12-28 |
| Rotor system | Traditionel |