Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Artikelnummer. 11738629 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
100 (6 x 50 mm) rør
100 (8 x 29 mm) rør
12 hætteglas
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 hætteglas
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- og plastikrør
4 100 ml pæreformet kolbe
40 glas- og plastikrør
40 mikrorør
6 50 ml konisk
60 hætteglas
64 mikrorør
72 Glas- og plastikrør
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rør
Centrifugerør
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
11738629 Centrifugerør Hver
11758609 100 (6 x 50 mm) rør Hver
11949426 100 (8 x 29 mm) rør Hver
11798539 12 hætteglas Hver
11768609 28 x 60 mm scintillation Hver
11796427 24 hætteglas Hver
11798589 18 x 52 mm Mini-scintillation Hver
11768659 32 Glas- og plastikrør Hver
11748539 40 mikrorør Hver
11738539 40 glas- og plastikrør Hver
11738619 4 100 ml pæreformet kolbe Hver
11708549 60 hætteglas Hver
11718549 64 mikrorør Hver
11728629 6 50 ml konisk Hver
11788629 72 Glas- og plastikrør Hver
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11738629 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. RH1015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en af disse rotorer for at passe til typen af prøvevolumen og forskellige prøveformater til din specifikke anvendelse. Vælg mellem forskellige størrelser af rør, kolber, mircrowell plader.
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
  • Let at bruge
  • Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
  • Kræver intet ekstra tilbehør
  • Passer direkte ind i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Centrifugerør: 10 x 15 ml koniske modeller med medium kapacitet
Type Rotor
Til brug med (udstyr) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Holder Centrifugerør
Model- RH10-15
Rotor system Traditionel