Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer til koncentratorer med middel kapacitet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
SpeedVac Rotorer til koncentratorer med medium kapacitet til brug med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulære rotorer:
- Let at bruge
- Rørhuller i flere størrelser kan rumme forskellige prøvestørrelser
- Kræver intet ekstra tilbehør
- Passer direkte ind i din koncentrator
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Glas- og plastikrør: 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), modeller med medium kapacitet |
| Materiale | Glas (rør), plastik (rør) |
| Type | Rotor |
| Til brug med (udstyr) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Holder | 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rør |
| Model- | RH8-18 |
| Rotor system | Traditionel |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm |