Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vacuumkoncentratorer med medium kapacitet til kombinatoriske kemiapplikationer
Artikelnummer. p-7115391 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SpeedVac SPD140 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15976171
Brand: Thermo Scientific™ SPD140DDA230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
SpeedVac SPD140DDA er en vakuumkoncentrator med medium kapacitet, der bruges med en bred vifte af opløsningsmidler og tilbyder modstandsdygtighed over for TFA, DSMO og andre aggressive opløsningsmidler, der bruges i kombinatoriske kemiapplikationer. Den fås i sæt for nem bestilling.
SPD140DDA funktioner:
  • Alle produktfunktionerne i SPD130DLX PLUS:
  • Strålende lamper i kammeret
  • Opvarmet låg til behandling af høje kogepunkter (DMSO,DMF)
  • Uafhængige timere til både varme og løb
  • Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
  • Indbygget vakuummåler og vakuumdisplay
  • Bredere dampport og slange for forbedret dampgennemstrømning - reducerer tørretiden
  • Justerbart vakuumniveau for at forhindre stød af vanskelige opløsningsmiddelblandinger og optimere tørretider
  • -5 °C Cold Trap specielt designet til at opfange opløsningsmidler med højt kogepunkt
Opløsningsmiddel- og opløsningsmiddelkombinationer tilSPD140P1 KIT
  • Eddikesyre
  • Ammoniumhydroxid
  • Myresyre
  • Saltsyre
  • TFA
  • Methylenchlorid og TFA
  • Acetone og HCL
  • Methylenchlorid og MEOH
  • DMSO og methanol
Opløsningsmiddelkombinationer til SPD140 P2 KIT
  • DMSO
  • DMF
  • Toluen
SPD140 P1 inkluderer:
  • Syrefast SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -104 °C Ultra-lav temperatur kølet dampfælde
  • Oliefri ETFE/PFA 4-hovedet pumpe
  • 40 x 1,5-2,0 ml glasrørsrotor (RH40-11)
  • Kondensationskolbe af glas
  • Slange- og monteringssæt
  • CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
SPD140P2 inkluderer:
  • Syrefast SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -50 °C Universal Vakuum Kilde
  • 24 x 1 dram hætteglas (15 x 45 mm) 4ml - dram hætteglas Rotor (RH24-15)
  • Kemisk fælde
  • Slange- og monteringssæt
  • Engangspatron
  • Glas Kondensationskolbe
  • Vakuumpumpes smøreolie
  • CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
SPD140 P1 og P2 kits anbefales til:
  • Fastfase ekstraktioner
  • Tørrende lipidekstraktioner
  • Flashkromatografifraktioner
  • Fastfasesyntesespaltningsopløsninger såsom proteinhydrolysater og fordampende syntesefaststoffer
  • Sammensat forvaltning
  • Fordampende opløsningsmidler.Rotorer er tilgængelige til en lang række applikationer og prøveformater. Tjek venligst rotorlisten.
Typiske applikationer SPD140DDA:
Kræver
  • Tørrende lipidekstraktion
  • Flashkromatografifraktioner
  • Kombinatorisk kemi
  • Fastfasesyntesespaltningsopløsninger såsom proteinhydrolysater og fordampende syntesefaststoffer
  • Fjernelse af ethylacetat fra prøver til CAT-analyse
  • Lægemiddelmetabolitter i fastfaseekstrakter
  • Analyt-elueringsopløsningsmidler til fordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Type Medium Kapacitet DDA
Oversigt SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A