Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium kapacitet koncentratorer til kombinatorisk kemi applikationer
Artikelnummer. p-7115390 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
SpeedVac SPD130
SpeedVac SPD130DLX
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15956171
Brand: Thermo Scientific™ SPD130DLX230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
SPD130DLX er vakuumkoncentratorer med stor kapacitet, der bruges med en bred vifte af opløsningsmidler og tilbyder modstandsdygtighed over for TFA, DSMO og andre aggressive opløsningsmidler, der anvendes i kombinatoriske kemiapplikationer. For at lette bestilling kan du bestille dette i sæt.
SPD130DLX Funktioner:
  • Dybt aluminium standard PTFE-belagt kammer
  • Sikkerhedsdæksellås
  • Lågsholdermekanisme
  • Strålende glassikkerhedsdæksel forbedrer tørretiden ved at anvende IR-strålevarme til prøver (SPD130DLX)
  • PTFE VVS og slanger
  • To ventil manifold med indbygget automatisk udluftningsventil
  • Tids-/temperaturdisplay med membran-touchpad-kontakter
  • Tre forudindstillede programmer efter applikation og tre brugerdefinerede programmer tilgængelige
  • Varierende tørretider fra 35° til 80 °C i fem graders intervaller
  • Manuel/automatisk tidsindstillet kørsel
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
  • Acetone
  • Kloroform
  • Ethylacetat
  • Hexan
  • Methylenchlorid
SPD 130DLX P1 Indeholder:
  • SpeedVac Koncentrator
  • -105 °C, Ultra-Lav Temperatur Køle Dampfælde
  • OFP400 oliefri ETFE/PFA 4-hoved pumpe
  • 64x 1,5 ml rotor (RH64-11)
  • Digital vakuummåler
  • Chemical Trap Kit til brug med engangspatron
  • Slange- og monteringssæt inklusive 4” af klare tykvæggede vakuumrør
  • Kondensationskolbe af glas
  • CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- SpeedVac SPD130DLX
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Inkluderer SpeedVac Koncentrator
Type Stor kapacitet RC
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A