Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vacuumkoncentratorer med medium kapacitet til kombinatoriske kemiapplikationer
Artikelnummer. 15986171 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
SpeedVac SPD140 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Elektriske krav unitSize
15986171 SpeedVac SPD140 Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15976171 SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15996171 SpeedVac SPD140 Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15986171 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SPD140P1230
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
SpeedVac SPD140DDA er en vakuumkoncentrator med medium kapacitet, der bruges med en bred vifte af opløsningsmidler og tilbyder modstandsdygtighed over for TFA, DSMO og andre aggressive opløsningsmidler, der bruges i kombinatoriske kemiapplikationer. Den fås i sæt for nem bestilling.
SPD140DDA funktioner:
  • Alle produktfunktionerne i SPD130DLX PLUS:
  • Strålende lamper i kammeret
  • Opvarmet låg til behandling af høje kogepunkter (DMSO,DMF)
  • Uafhængige timere til både varme og løb
  • Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
  • Indbygget vakuummåler og vakuumdisplay
  • Bredere dampport og slange for forbedret dampgennemstrømning - reducerer tørretiden
  • Justerbart vakuumniveau for at forhindre stød af vanskelige opløsningsmiddelblandinger og optimere tørretider
  • -5 °C Cold Trap specielt designet til at opfange opløsningsmidler med højt kogepunkt
Opløsningsmiddel- og opløsningsmiddelkombinationer tilSPD140P1 KIT
  • Eddikesyre
  • Ammoniumhydroxid
  • Myresyre
  • Saltsyre
  • TFA
  • Methylenchlorid og TFA
  • Acetone og HCL
  • Methylenchlorid og MEOH
  • DMSO og methanol
Opløsningsmiddelkombinationer til SPD140 P2 KIT
  • DMSO
  • DMF
  • Toluen
SPD140 P1 inkluderer:
  • Syrefast SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -104 °C Ultra-lav temperatur kølet dampfælde
  • Oliefri ETFE/PFA 4-hovedet pumpe
  • Rotor RH40-12, 12x 75mm holder 40
  • Kondensationskolbe af glas
  • Slange- og monteringssæt
  • CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
SPD140P2 inkluderer:
  • Syrefast SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -50 °C Universal Vakuum Kilde
  • 24 x 1 dram hætteglas (15 x 45 mm) 4ml - dram hætteglas Rotor (RH24-15)
  • Kemisk fælde
  • Slange- og monteringssæt
  • Engangspatron
  • Glas Kondensationskolbe
  • Vakuumpumpes smøreolie
  • CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
SPD140 P1 og P2 kits anbefales til:
  • Fastfase ekstraktioner
  • Tørrende lipidekstraktioner
  • Flashkromatografifraktioner
  • Fastfasesyntesespaltningsopløsninger såsom proteinhydrolysater og fordampende syntesefaststoffer
  • Sammensat forvaltning
  • Fordampende opløsningsmidler.Rotorer er tilgængelige til en lang række applikationer og prøveformater. Tjek venligst rotorlisten.
Typiske applikationer SPD140DDA:
Kræver
  • Tørrende lipidekstraktion
  • Flashkromatografifraktioner
  • Kombinatorisk kemi
  • Fastfasesyntesespaltningsopløsninger såsom proteinhydrolysater og fordampende syntesefaststoffer
  • Fjernelse af ethylacetat fra prøver til CAT-analyse
  • Lægemiddelmetabolitter i fastfaseekstrakter
  • Analyt-elueringsopløsningsmidler til fordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Type SPD140 P1 sæt
Oversigt SpeedVac SPD140 Vacuum Concentrator Kit
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A