Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium kapacitet koncentratorer til kombinatorisk kemi applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fordamp stærke syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulære vakuumkoncentratorer. Disse koncentratorer, der er godkendt til kombinatorisk kemi, inkorporerer et intuitivt programmerbart brugerdisplay for forbedret brugervenlighed.
SPD130DLX er vakuumkoncentratorer med stor kapacitet, der bruges med en bred vifte af opløsningsmidler og tilbyder modstandsdygtighed over for TFA, DSMO og andre aggressive opløsningsmidler, der anvendes i kombinatoriske kemiapplikationer. For at lette bestilling kan du bestille dette i sæt.
SPD130DLX Funktioner:
- Dybt aluminium standard PTFE-belagt kammer
- Sikkerhedsdæksellås
- Lågsholdermekanisme
- Strålende glassikkerhedsdæksel forbedrer tørretiden ved at anvende IR-strålevarme til prøver (SPD130DLX)
- PTFE VVS og slanger
- To ventil manifold med indbygget automatisk udluftningsventil
- Tids-/temperaturdisplay med membran-touchpad-kontakter
- Tre forudindstillede programmer efter applikation og tre brugerdefinerede programmer tilgængelige
- Varierende tørretider fra 35° til 80 °C i fem graders intervaller
- Manuel/automatisk tidsindstillet kørsel
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
- Acetone
- Kloroform
- Ethylacetat
- Hexan
- Methylenchlorid
SPD 130DLX P1 Indeholder:
- SpeedVac Koncentrator
- -105 °C, Ultra-Lav Temperatur Køle Dampfælde
- OFP400 oliefri ETFE/PFA 4-hoved pumpe
- 64x 1,5 ml rotor (RH64-11)
- Digital vakuummåler
- Chemical Trap Kit til brug med engangspatron
- Slange- og monteringssæt inklusive 4” af klare tykvæggede vakuumrør
- Kondensationskolbe af glas
- CryoCool™ Varmeoverførselsvæske (1L)
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | SpeedVac SPD130 |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Certificeringer | UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke |
| Inkluderer |
|
| Type | Vakuumkoncentrator |
Sikkerhed og håndtering
- Modular SPD130P1 Savant Speed Vac kit
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: octamethyltrisiloxane, octamethylcyclotetrasiloxane, dodecamethylpentasiloxane,decamethyltetrasilox