Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ integrerede vakuumkoncentratorsystemer og -sæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Tør og koncentrer vandige eller ikke-aggressive prøver med hastighed og effektivitet med Thermo Scientific™ Savant SPD1030 og SPD2030 integreret SpeedVac™-systemer og sæt. Fuldt integreret til hurtig installation og programmering. Ideel til tørring af DNA/RNA-præcipitater, PCR-prøver, proteiner, enzymer, HPLC-fraktioner i plader eller reagensglas i vand/ethanol eller isopropanol og andre organiske opløsningsmidler. SpeedVac SPD1030-systemet er designet til mellemstor kapacitet (dvs. 120 x 1,5 ml reagensglas, andre formater). SpeedVac SPD2030-systemet giver mulighed for højere kapacitet (f.eks. 200 x 1,5 ml reagensglas, andre formater).
Let at bruge:
- Plug and play-installation: Den integrerede løsning omfatter en koncentrator, en oliefri vakuumpumpe og en kuldefælde, der alle er integreret i én enhed. Ingen slangeforbindelser nødvendige.
- Intuitivt og brugervenligt digitalt programdisplay, som giver mulighed for at bruge tre forudindstillede programmer og oprette tre tilpassede programmer til indstilling af varme, driftstid, rampehastighed og vakuumniveau for effektiv drift.
- Bredt udvalg af rotorer til understøttelse af prøveformater fra mikroreagensglas, hætteglas og mikroplader til kolber på 250 ml
- Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
- Der er sæt tilgængelige, som inkluderer det integrerede system og rotor
Robust design med lav vedligeholdelse:
- Oliefri vakuumpumpe er praktisk talt vedligeholdelsesfri
- PTFE-belagt kammer beskytter kammeret mod korrosion, samtidig med at det er nemt at rengøre
Forbedret fordampning:
- Hurtigere tørring af prøver med stråledæksel
- Kontrol af vakuum og tryk eliminerer stød i prøven og bevarer prøvens integritet
- Reduceret dampvej fra koncentrator til dampfældeflaske accelererer fordampningen
- Rotorer passer til en lang række prøveformater som f.eks. reagensglas, kolber og mikroplader med lav og dyb brønd
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
- Acetonitril
- Ethanol
- Metanol
- Methylenchlorid
- Vand
- Andre organiske opløsningsmidler
SPD1030115 og SPD1030230 inkluderer:
- Kun koncentratorer, tilbehør sælges separat
SPD1030A og SPD2030A inkluderer:
- Integreret SpeedVac-system
- CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
- Kondensationskolbe af glas (GCF400)
SPD1030P1-sættet indeholder:
- Fuldt integreret SpeedVac-system
- 40x 1,5 ml rotor (RH40-11)
- CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
- Kondensationskolbe af glas (GCF400)
SPD2030P1-sæt
- Integreret SpeedVac-system
- 200x 1,5 ml rotor (RH200-12)
- CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
- Kondensationskolbe af glas (GCF400)
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | SPD1030 |
| Certificeringer | UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke |
| Holder | Kan rumme op til 120 x 1,5 ml reagensglas, 10 x 15 ml reagensglas, 6 x 50 ml reagensglas og 2 mikrobrøndsplader. Andre tilgængelige rotormuligheder til at rumme en række forskellige reagensglas, hætteglas og plader. |
| Inkluderer | Kun vakuumkoncentratorer |
| Maks. Vakuum | <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa) |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 198 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 90 kg |
| Temperaturområde (metrisk) | Stuetemperatur til 80° °C |
| Kammermateriale | PTFE-belagt aluminium |
| Oversigt | SpeedVac SPD1030 integreret vakuumkoncentrator (rotor og tilbehør – bestilles separat) |
| Vis mere |