Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ integrerede vakuumkoncentratorsystemer og -sæt
Artikelnummer. 15849206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
SPD1030
SPD2030
Inkluderer:
Kun vakuumkoncentratorer
Membranpumpe, -50 °C kuldefælde og vakuummåler, RH40-11 rotor (40x1,5-2ml reagensglas)
Membranpumpe, kuldefælde og vakuummåler
Membranpumpe, kuldefælde og vakuummåler, RH40-11 rotor (40x1,5-2ml reagensglas)
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849206
Brand: Thermo Scientific™ SPD2030P1230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få alle de nødvendige komponenter til HPLC-fraktioner med vand/0,1 % trifluoreddikesyre og SPE-elueringsmidler til omvendt fase med disse sæt.
Tør og koncentrer vandige eller ikke-aggressive prøver med hastighed og effektivitet med Thermo Scientific™ Savant SPD1030 og SPD2030 integreret SpeedVac™-systemer og sæt. Fuldt integreret til hurtig installation og programmering. Ideel til tørring af DNA/RNA-præcipitater, PCR-prøver, proteiner, enzymer, HPLC-fraktioner i plader eller reagensglas i vand/ethanol eller isopropanol og andre organiske opløsningsmidler. SpeedVac SPD1030-systemet er designet til mellemstor kapacitet (dvs. 120 x 1,5 ml reagensglas, andre formater). SpeedVac SPD2030-systemet giver mulighed for højere kapacitet (f.eks. 200 x 1,5 ml reagensglas, andre formater).
Let at bruge:
  • Plug and play installation:. Inkluderer en koncentrator, oliefri vakuumpumpe og kuldefælde alt sammen integreret i én enhed. Ingen slangeforbindelser nødvendige.
  • Intuitivt og brugervenligt digitalt programdisplay, som giver mulighed for at bruge tre forudindstillede programmer og oprette tre tilpassede programmer til indstilling af varme, driftstid, rampehastighed og vakuumniveau for effektiv drift.
  • Bredt udvalg af rotorer til understøttelse af prøveformater fra mikroreagensglas, hætteglas og mikroplader til kolber på 250 ml
  • Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når handlingen er afsluttet
Robust design med lav vedligeholdelse:
  • Oliefri vakuumpumpe er praktisk talt vedligeholdelsesfri
  • PTFE-belagt kammer beskytter kammeret mod korrosion, samtidig med at det er nemt at rengøre
Forbedret fordampning:
  • Hurtigere tørring af prøver med stråledæksel
  • Kontrol af vakuum og tryk eliminerer stød i prøven og bevarer prøvens integritet
  • Reduceret længde af dampvej fra koncentrator til dampfældeflaske fremskynder fordampning
  • Rotorer passer til en lang række prøveformater som f.eks. reagensglas, kolber og mikroplader med lav og dyb brønd
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
  • Acetonitril
  • Ethanol
  • Metanol
  • Methylenchlorid
  • Vand
  • Andre organiske opløsningsmidler
SPD1030A og SPD2030A inkluderer:
  • Integreret SpeedVac-system
  • CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
  • Kondensationskolbe af glas (GCF400)
SPD1030P1-sættet indeholder:
  • Fuldt integreret SpeedVac-system
  • 40x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
  • Kondensationskolbe af glas (GCF400)
SPD2030P1-sæt
  • Integreret SpeedVac-system
  • 200x 1,5 ml rotor (RH200-12)
  • CryoCool™ 1 l varmeoverførselsvæske
  • Kondensationskolbe af glas (GCF400)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- SPD2030
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Holder Kan rumme op til 200 x 1,5 ml reagensglas, 30 x 15 ml reagensglas, 48 x 50 ml reagensglas, 20 mikrobrøndsplader og 8 dybbrøndsplader. Andre tilgængelige rotormuligheder til at rumme en række forskellige reagensglas, hætteglas og plader.
Inkluderer Membranpumpe, -50 °C kuldefælde og vakuummåler, RH40-11 rotor (40x1,5-2ml reagensglas)
Maks. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Forsendelsesvægt (engelsk) 260 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 136 kg
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 80° °C
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Oversigt SpeedVac SPD2030 integreret systemsæt
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Strømstyrke 8 A
Vægt (metrisk) 98 kg
Dimensioner (L x B x H) 31 x 28 x 19 tommer (79 x 71 x 42 cm)