Få mere at vide
Thermo Scientific™ FC400 flaskehætte
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
GCF400 Kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til GCF400 glaskondensationskolbe
- Til brug med SpeedVac Koncentrator
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Oversigt | Flask Cover for GCF400 Flask |
| Type | Flask Cap |
| Til brug med (udstyr) | GCF400 Kolbe |
| Model- | FC400 |