Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA 130 integreret vakuumkoncentratorsystem
Artikelnummer. 15819206 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
15819206 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
1 options
Artikelnummer. 15819206 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DNA130230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69910.00 DKK
    66688.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 3221.62 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Spar tid og penge med disse koncentratorsæt. Alt hvad du behøver til hurtig tørring og koncentrering af små prøvevolumener
Designet til hurtig, effektiv koncentration af DNA- og RNA-applikationer, Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 er en kompakt, integreret vakuumkoncentrator. SpeedVac™ DNA130 vakuumkoncentrator vil understøtte prøveforberedelser med lethed og effektivitet.
  • Kompakt, brugervenligt design: mindste integrerede bordpladeenhed sparer arbejdsplads i laboratoriet.
  • Korrosionsbestandigt, PTFE-belagt kammer tilbyder mange års drift
  • Indbygget, oliefri vakuumpumpe giver vedligeholdelsesfri drift
  • Inkluderer en rotor, der kan rumme 36 x 1,5-2,0 ml reagensglas (RD36)
Betjeningsfunktioner:
  • Konsistent drift: designet til at sikre ensartede tørretider og reproducerbare resultater
  • Brugervenlig grænseflade
  • Tre brugerdefinerede programmer, der kan ændres og gemmes
  • Temperaturindstillingspunkt: Stuetemperatur, 35°C°til 65°C i°trin på 5°C
  • Indstilling af varmetid: fra 1 m til 9 timer og 59 m og kontinuerligt
  • Indstilling af kørselstid: fra 1 time til 9 timer og 59 minutter
  • Hørbar alarm, der giver brugeren besked, når kørslen er færdig
Beskyttelse af prøver
  • Tør ved stuetemperatur eller lav varme for at undgå denaturering af prøven
  • Oliefri membranpumpe giver blid overgang fra atmosfære til ultimativ vakuumindstilling uden stød af opløsningsmidler
Sikkerhedsfunktioner
  • PTFE-belagt kammer modstår kemikalier og er nem at rengøre
  • Låst låg og indikator for låglås sikrer brugerens sikkerhed under drift
  • Lågsholdermekanisme til at sikre låget, mens det ‘er åbent, så brugeren kan have begge hænder fri til betjening
  • Enheden og pumpen er stort set vedligeholdelsesfri
  • Ekstern efterfælde til neutralisering af ammoniumhydroxiddampe
  • Valgfri kemikaliefælder og patroner til at fange radioaktive kemikalier for at minimere problemer med håndtering af ™farlige dampe og kemikalier.
Opløsningsmidler og kombinationer af opløsningsmidler:
  • Vand
  • PCR-buffere (vandige)
  • Ethanol og vand
  • Ammoniumhydroxid (kræver en efterfælde til ammoniak og tilbehør til neutraliseringsopløsning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 65° °C
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Oversigt SpeedVac DNA130 vakuumkoncentratorsystem
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Strømstyrke 6 A
Stiktype Schuko CEE 7-7
Vægt (engelsk) 86 lb.
Vægt (metrisk) 39 kg
Dimensioner (L x B x H) 11,5 x 25 x 12 tommer (29 x 64 x 31 cm)
Certificeringer UL-listet i henhold til amerikanske og canadiske krav. CE-mærke
Maks. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Holder Kan rumme 36 x 1,5 ml reagensglas, 72 x 0,5 ml reagensglas og 2 mikrobrøndsplader
Inkluderer RD36 rotor (36x 1,5-2,0 ml reagensglas)
Forsendelsesvægt (engelsk) 105 lb.
Spænding 230 V
Forsendelsesvægt (metrisk) 48 kg