Få mere at vide
Thermo Scientific™ SCC1 CryoCool Heat Transfer Fluid
Artikelnummer. 10715640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Explorer SpeedVac Vakuumkoncentrator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10715640 Explorer SpeedVac Vakuumkoncentrator
1 options
Artikelnummer. 10715640 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SCC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1395.20 DKK / 1 L
    Spare 69.80 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Savant™ SCC1 CryoCool Heat Transfer Fluid er velegnet til brug med Explorer SpeedVac Vakuumkoncentrator.
  • Velegnet til brug med Explorer SpeedVac Vakuumkoncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CryoCool™ Varmeoverførselsvæske, 1L
Type Varmeoverførselsvæske
Til brug med (udstyr) Explorer SpeedVac Vakuumkoncentrator
Model- SCC1
Volumen (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cryocool Heat Transfer Fluid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: OctamethyltrisiloxanOctamethylcyclotetraDodecamethylpentasilDecamethyltetrasilox