Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ dampfældeflasker
Artikelnummer. 12647086 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
-105° °C
-5° °C
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk). Spænding Pakningsstørrelse
12647086 -105° °C 230 V Hver
10346662 -5° °C 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12647086 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. RVT5105230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68505.00 DKK
    57102.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 11402.32 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kondenserer og fanger en lang række opløsningsmiddeldampe, der kan kontaminere og nedbryde vakuumpumpeolie med Thermo Scientific™ Savant™ dampfældeflasker.
Kondenserer og fanger en lang række opløsningsmiddeldampe, der kan kontaminere og nedbryde vakuumpumpeolie Thermo Scientific™ Savant™ dampfældeflasker.
  • Hurtig nedkølingstid minimerer ventetiden
  • Glaskolben er nem at fjerne, så du hurtigt kan skifte opløsningsmiddel
  • Køler hurtigt ned til driftstemperatur
  • Den brugervenlige kondensationskolbe af glas gør det muligt at opsamle væske i en selvstændig krukke, der er nem at tømme
  • Forseglet kølesystem eliminerer brugbare kølemidler som tøris og acetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket (kun 230V)
Oversigt RVT5105; 230V 50/60Hz
Type Dampfældeflaske
Temperaturområde (metrisk). -105° °C
Volumen (metrisk) 4 L
Dimensioner (L x B x H) 18,3 x 24,1 x 24 tommer (465 x 612 x 610 mm)
Længde (engelsk) 18,3 tommer
Længde (metrisk) 465 mm
Bredde (engelsk) 24,1 tommer
Bredde (metrisk) 612 mm
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 610 mm
Nettovægt (engelsk) 150 lb.
Nettovægt (metrisk) 68 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz