Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ dampfældeflasker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Temperaturområde (metrisk).:
-105° °C
-5° °C
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kondenserer og fanger en lang række opløsningsmiddeldampe, der kan kontaminere og nedbryde vakuumpumpeolie Thermo Scientific™ Savant™ dampfældeflasker.
- Hurtig nedkølingstid minimerer ventetiden
- Glaskolben er nem at fjerne, så du hurtigt kan skifte opløsningsmiddel
- Køler hurtigt ned til driftstemperatur
- Den brugervenlige kondensationskolbe af glas gør det muligt at opsamle væske i en selvstændig krukke, der er nem at tømme
- Forseglet kølesystem eliminerer brugbare kølemidler som tøris og acetone
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket (kun 230V) |
| Oversigt | RVT405DDA; 230V 50/60Hz |
| Type | Dampfældeflaske |
| Temperaturområde (metrisk). | -5° °C |
| Volumen (metrisk) | 4 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 24 x 12 x 14 tommer (600 x 350 x 310 mm) |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Bredde (engelsk) | 14 tommer |
| Bredde (metrisk) | 350 mm |
| Vis mere |