Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konfigurer Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Brugervenlige cirkulære rotorer med forskellige rørhulstørrelser for at rumme forskellige prøvestørrelser. Disse rotorer kræver intet ekstra tilbehør og passer direkte ind i din koncentrator.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 36 x 1,5 ml mikrorør |
| Type | Koncentratorrotor |
| Til brug med (udstyr) | DNA130 |
| Holder | 36 |
| Rotor system | Traditionel |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |