Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Artikelnummer. 11748609 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
2 Plader med lavt brønd
24
36
48
72
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11748609
Brand: Thermo Scientific™ RD72
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konfigurer Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Konfigurer Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Brugervenlige cirkulære rotorer med forskellige rørhulstørrelser for at rumme forskellige prøvestørrelser. Disse rotorer kræver intet ekstra tilbehør og passer direkte ind i din koncentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 72 x 0,5 ml mikrorør
Type Koncentratorrotor
Til brug med (udstyr) DNA130
Holder 72
Rotor system Traditionel
Volumen (metrisk) 0.5 mL