Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Artikelnummer. 11718609 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
2 Plader med lavt brønd
24
36
48
72
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11718609 24 Hver
11768599 2 Plader med lavt brønd Hver
11778599 36 Hver
11728609 48 Hver
11748609 72 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11718609 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. RD24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6510.00 DKK
    6222.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Konfigurer Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Konfigurer Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Brugervenlige cirkulære rotorer med forskellige rørhulstørrelser for at rumme forskellige prøvestørrelser. Disse rotorer kræver intet ekstra tilbehør og passer direkte ind i din koncentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 24 x 1,5 ml mikrorør
Type Koncentratorrotor
Til brug med (udstyr) DNA130
Holder 24
Rotor system Traditionel
Volumen (metrisk) 1.5 mL