Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Diverse tilbehør
Artikelnummer. 12642765 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ammoniak neutraliserende opløsning
Engangspatron
Kemisk fældesæt
Kondensationskolbe
Syreneutraliserende forbindelse
Syreneutraliseringspatron
Tubing Pack
Varmeoverførselsvæske
Vogn
Pakningsstørrelse:
0.25kg
5 L
Hver
Pakke med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12642765 Varmeoverførselsvæske 5 L
11778629 Kemisk fældesæt Hver
11708599 Engangspatron 0.25kg
11738599 Syreneutraliseringspatron Hver
15297909 Syreneutraliserende forbindelse Hver
11748589 Tubing Pack Hver
10399102 Ammoniak neutraliserende opløsning Hver
11748569 Ammoniak neutraliserende opløsning Pakke med 4
11728669 Kondensationskolbe Hver
10684283 Vogn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12642765 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SCC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9215.00 DKK
    8803.93 DKK / 5 L
    Spare 411.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre funktionaliteten af Savant SpeedVac Koncentratorer med disse Savant SpeedVac Koncentratorer diverse tilbehør.
Forbedre funktionaliteten af Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Tilbehør til koncentratorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CryoCool Heat Transfer Fluid, 5L
Type Varmeoverførselsvæske
Til brug med (udstyr) Kølefældemodeller RVT100, RVT400, RVT405DDA, RVT5105 og Universal Vacuum Source (UVS) modeller UVS400, USV400A, UVS800DDA
Model- SCC5
Volumen (metrisk) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cryocool Heat Transfert Fluid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend tørt sand, tør kemisk eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: octamethytrisiloxane, octamethylcyclotet