Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Diverse tilbehør
Artikelnummer. 11748569 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ammoniak neutraliserende opløsning
Engangspatron
Kemisk fældesæt
Kondensationskolbe
Syreneutraliserende forbindelse
Varmeoverførselsvæske
Vogn
Pakningsstørrelse:
0.25kg
5 L
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11748569
Brand: Thermo Scientific™ ANS121/4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre funktionaliteten af Savant SpeedVac Koncentratorer med disse Savant SpeedVac Koncentratorer diverse tilbehør.
Forbedre funktionaliteten af Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Tilbehør til koncentratorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ammoniak neutraliserende opløsning (Oligo Forberedelse)
Type Ammoniak neutraliserende opløsning
Til brug med (udstyr) Alle SpeedVac™ Enhed
Model- ANS121
Mængde Hver
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337-Ved vedvarende øjenirritation:.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.