Få mere at vide
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Diverse tilbehør
Artikelnummer. 11708599 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ammoniak neutraliserende opløsning
Engangspatron
Kemisk fældesæt
Kondensationskolbe
Syreneutraliserende forbindelse
Syreneutraliseringspatron
Tubing Pack
Varmeoverførselsvæske
Vogn
Pakningsstørrelse:
0.25kg
5 L
Hver
Pakke med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11708599 Engangspatron 0.25kg
11778629 Kemisk fældesæt Hver
11738599 Syreneutraliseringspatron Hver
15297909 Syreneutraliserende forbindelse Hver
11748589 Tubing Pack Hver
10399102 Ammoniak neutraliserende opløsning Hver
11748569 Ammoniak neutraliserende opløsning Pakke med 4
12642765 Varmeoverførselsvæske 5 L
11728669 Kondensationskolbe Hver
10684283 Vogn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11708599 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DC120A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.61 DKK
    2581.13 DKK / 0.25kg
    Spare 564.48 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Forbedre funktionaliteten af Savant SpeedVac Koncentratorer med disse Savant SpeedVac Koncentratorer diverse tilbehør.
Forbedre funktionaliteten af Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Tilbehør til koncentratorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangspatron (fanger flygtig radioaktivitet)
Type Engangspatron
Til brug med (udstyr) Alle SpeedVac™ Enhed
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cryocool Heat Transfer Fluid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend tørt sandtør kemiskeller alkoholbestand til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: octamethyltrisiloxane, actamethylcyclote