Beskrivelse
- Solvent-specific color-coded labeling for easy solvent identification
- Wipes are dispensed from center-pull perforated rolls with self-closing lids for added convenience
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Non-woven Cellulose, Lyocell |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |