Få mere at vide
Mættet kaliumchloridopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11746388 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11746388 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11746388 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 90510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    204.17 DKK / 250ml
    Spare 40.83 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hjælper med at sikre, at elektroder producerer hurtige responstider og præcise resultater. Mættet kaliumchloridopløsning, Reagecon™ er en koncentreret elektrolytopløsning, der bruges til at opbevare pH- og redoxelektroder, når de ikke er i brug.
Glaselektroder skal holdes fugtige. Hvis en elektrode tørrer ud under opbevaring, kræves en regenereringsprocedure for at genoprette det hydrerede glaslag og referenceforbindelsen for at gøre elektroden funktionsdygtig. Fyldning af opbevaringshætten/røret med en kaliumchloridopløsning holder elektroden hydreret for at maksimere elektrodens ydeevne og forlænge elektrodens levetid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn kalium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74,5513g/mol
Lugt Lugtfri