Få mere at vide
Berkshire International SatPax™ 670 Forvådt 55% cellulose / 45% polyester ikke-vævet renrumsvisker
Artikelnummer. 18888956 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
11 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
18888956 11 tommer
1 options
Artikelnummer. 18888956 Leverandør Berkshire International Leverandørnr. SPX67091112BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1822.34 DKK
    1229.13 DKK / Pakke med 12
    Spare 593.21 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forudvådede ikke-vævede renrumsviskere lavet med en hydroindviklet cellulose- og polyesterblanding til renrumsaftørring.
  • Lave udtræksbare stoffer samt fiber- og partikelantal
  • Glat og holdbar med god vådstyrke
  • Reducerer alkoholforbrug og omkostninger til tilberedning og håndtering
  • Reducerer VOC-udledninger
  • Øger rengøringseffektiviteten
  • Øger konsistensen i rengøringsprotokollen
  • Sporbarhed af partiet
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 11 tommer
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke-steril
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol