Få mere at vide
Berkshire™ SatPax™ 550, Forbefugtet 100% smelteblæst polypropylen renrumsvisker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200083719 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 71% mætning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Artikelnummer. 15217198
Brand: Berkshire™ SPX550.001.24
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SatPax™ 550 vinduesviskere er sammensat af usædvanligt rent 100 % smelteblæst polypropylen, der er forfugtet med en ensartet koncentration af IPA og DI-vand.
  • Meget få ekstraherbare stoffer og ioner
  • Meget lavt antal partikler og fibre
  • Fremragende vådstyrke og slidstyrke
  • Reducerer alkoholforbrug og omkostninger til forberedelse/håndtering
  • Reducerer VOC-emissioner
  • Øger rengøringseffektiviteten
  • Øger rengøringsprotokollens konsistens
  • Designet til brug i ISO Klasse 5 og højere renrumsmiljøer og USP 797 ansøgninger
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 28 cm
Materiale Polypropylen
Dimensioner (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Til brug med (applikation) Desinfektionsmiddel
Mætningsopløsning 70% IPA, 71% mætning
Sterilitet Ikke steril
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Isopropanol