Få mere at vide
Berkshire™ SatPax™ 550, Forbefugtet 100% smelteblæst polypropylen renrumsvisker
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA, 71% mætning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Beskrivelse
- Meget få ekstraherbare stoffer og ioner
- Meget lavt antal partikler og fibre
- Fremragende vådstyrke og slidstyrke
- Reducerer alkoholforbrug og omkostninger til forberedelse/håndtering
- Reducerer VOC-emissioner
- Øger rengøringseffektiviteten
- Øger rengøringsprotokollens konsistens
- Designet til brug i ISO Klasse 5 og højere renrumsmiljøer og USP 797 ansøgninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Desinfektionsmiddel |
| Mætningsopløsning | 70% IPA, 71% mætning |
| Sterilitet | Ikke steril |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Isopropanol