missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Satisfar, TRC

Artikelnummer. 30415084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415084 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS142800250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Etrimfos
CAS 38260-54-7
Molekylær formel C10 H17 N2 O4 P S
Mængde 250 mg
Synonym 2-Ethyl-6-ethoxypyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, Ekamet, Etrimfos, Etrimphos, SAN 197, SAN-I 197, Satisfar
InChI formel InChI=1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1
IUPAC navn (6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl)oxy-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 292.29
Formel vægt 292.0647
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.