Få mere at vide
Saterinone, TRC
Artikelnummer. 30412223
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30412223 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30412223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1428052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102669-89-6
Molekylær formel C27H30N4O4
Molekylvægt (g/mol) 474.55
Synonym 1,2-Dihydro-5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, BDF 8634
IUPAC navn 5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-1H-pyridin-3-carbonitril
SMIL COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3ccc(cc3)C4=C(C)NC(=O)C(=C4)C#N)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saterinone
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H30N4O4/c1-19-24(15-21(16-28)27(33)29-19)20-7-9-23(10-8-20)35-18-22(32)17-30-11-13-31(14-12-30)25-5-3-4-6-26(25)34-2/h3-10,15,22,32H,11-14,17-18H2,1-2H3,(H,29,33)
Formel vægt 474.2267