Få mere at vide
Novus Biologicals™ Satellite2 Repeat Primer
Artikelnummer. 18285581 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
0.2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18285581 0.2 mL 0.2ml
1 options
Artikelnummer. 18285581 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP1716550.2ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    770.70 DKK / 0.2ml
    Spare 44.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mængde 0.2 mL
Til brug med (applikation) ChIP
Type Primer